Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 pkg | Przewidywany termin wysyłki31 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 7060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki31 grudnia 2026Szczegóły
Quality Segment
material
flat bottom wells, glass fiber membrane, mesh polyester membrane, white Barex® titanium dioxide plate
description
Receptor/ligand binding assays, sample prep,TCA precipitation
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
DNA purification: suitable, ligand binding assay: suitable, protein purification: suitable (TCA precipitation), receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
127.8 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.26 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
pore size
0.65 μm pore size (mesh), 1.2 μm pore size (glass fiber)
application(s)
sample preparation
binding type
high binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Płytki filtracyjne HTS (numery katalogowe płytek zaczynające się od MS)
- Płytki MultiScreenHTS zostały opracowane specjalnie do zastosowań o wysokiej wydajności ze zautomatyzowanymi stacjami roboczymi. Sztywne ścianki boczne ułatwiają przenoszenie, a duża powierzchnia umożliwia umieszczanie etykiet z kodami kreskowymi. Studzienki są indywidualnie uszczelnione, aby zapobiec przesłuchom inkubacyjnym, a dolny drenaż można zdjąć w celu uzyskania dostępu do filtrów. Płytki filtracyjne są dostępne na platformach 96- i 384-dołkowych z szerokim wyborem membran i tworzyw sztucznych.
- Nowa konstrukcja płytek filtrujących MultiScreen HTS+ Hi flow firmy Millipore zmniejsza niespecyficzne wiązanie i zmienność zarówno tła, jak i intensywności sygnału, szczególnie w biochemicznych testach przesiewowych.
Klasyczne płytki filtrujące (numery katalogowe płytek zaczynające się od MA)
- Oryginalna konstrukcja wielodołkowa jest cenna w wielu zastosowaniach, które wymagają zanurzenia filtra w tacce testowej. Łatwo usuwalny drenaż dolny i unikalna konstrukcja płytki są idealne do testów takich jak Elispot, PAMPA, badań przesiewowych komórek (migracja, inwazja lub chemotaksja) lub dla użytkowników wykrywających topcount.
Akcesorium - MultiScreenHTS Vacuum Manifold
- Kolektor próżniowy MultiScreenHTS został zaprojektowany specjalnie do współpracy z płytkami filtracyjnymi MultiScreenHTS. Połączenie to zapewnia optymalną charakterystykę filtracji i płynną integrację automatyzacji.
Millicell Assay Plates
- Oprócz tradycyjnego formatu płytek testowych, płytki filtracyjne są również dostępne z tacami do hodowli komórkowej do hodowli i testowania zawiesinowych i przylegających linii komórkowych. Komórki wyhodowane na płytkach filtracyjnych różnicują się lepiej niż te wyhodowane na tradycyjnych plastikowych podłożach, co skutkuje bardziej zbliżonymi do żywych wynikami Ta kombinacja płytki filtracyjnej i tacki może być używana do różnych testów komórkowych, w tym testów transportu, toksyczności i badań przesiewowych.
Application
Filtracja ogólna
Testy
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 1.2 μm (glass fiber), non-sterile | description pore size 1.2 μm (glass fiber), non-sterile | description pore size 1.0 μm (glass fiber), non-sterile | description pore size 0.45 μm, non-sterile |
| binding type high binding surface | binding type high binding surface | binding type high binding surface | binding type high binding surface |
| pore size 0.65 μm pore size (mesh), 1.2 μm pore size (glass fiber) | pore size 0.65 μm pore size (PVDF), 1.2 μm pore size (glass fiber) | pore size 1.0 μm pore size (glass fiber), 0.65 μm pore size (PVDF) | pore size 0.45 μm pore size |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material glass fiber membrane, mesh polyester membrane, white Barex® titanium dioxide plate, flat bottom wells | material glass fiber membrane, PVDF membrane, flat bottom wells, white Barex® titanium dioxide plate | material glass fiber membrane, flat bottom wells, PVDF membrane, white Barex® titanium dioxide plate | material white Barex® titanium dioxide plate, mixed cellulose esters (MCE) membrane, flat bottom wells |
| working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL |
| feature hydrophilic, lid | feature hydrophilic, lid | feature lid, hydrophilic | feature lid, hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Multiscreen® Płytka 96-dołkowa, membrana z włókna szklanego
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?