Kluczowe dokumenty
MSCRMAG-42K
Millipore
11468 Panel kulek magnetycznych rozpuszczalnych mysich receptorów cytokin - multipleksowy test immunologiczny
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 89-98%
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(sIL-1RI, sIL-1RII, sIL-2Rα, sIL-4R, sTNFRII)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(sCD30, sgp130, sIL-6R, sRAGE, sVEGFR1, sVEGFR2, sVEGFR3)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(sTNFRI)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Receptory cytokin stanowią integralną część biologii cytokin. Podobnie jak cytokiny, receptory cytokin są zaangażowane w normalne procesy fizjologiczne i patologiczne prawie wszystkich stanów chorobowych. Rozpuszczalne receptory cytokin naturalnie powstają z genów kodujących receptory związane z błoną lub są bezpośrednimi pochodnymi samych receptorów. Odkrycie, że rozpuszczalne receptory cytokin są zaangażowane w regulację nadmiernych odpowiedzi zapalnych i modulowanie zdarzeń immunologicznych, pobudziło znaczne zainteresowanie badawcze ich potencjalną rolą jako środków immunoterapeutycznych. Wiele z tych rozpuszczalnych receptorów cytokin ma zdolność do hamowania wiązania i aktywności biologicznej swoich ligandów cytokinowych, co czyni je bardzo specyficznymi antagonistami cytokin.
Panel rozpuszczalnych receptorów cytokinowych dla myszy 11468 zawiera 13 biomarkerów przerzutów, które zostały również zidentyfikowane w różnych obszarach terapeutycznych. W połączeniu z platformą 10549 9239 w formacie kulek, panel ten umożliwia badaczom skupienie się na odkrywaniu z zaletą jednoczesnego ilościowego wykrywania multipleksowego, co prowadzi do szybkości i czułości.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Zastosowanie
  • Anality: sCD30 (sTNFRSF8), sgp130, sIL-1RI (sCD121a), sIL-1RII (sCD121b), sIL-2Rα (sCD25), sIL-4R (sCD124), sIL-6R (sCD126), sRAGE, sTNFRI (sTNFRSF1A), sTNFRII (sTNFRSF1B), sVEGFR1 (sFlt-1), sVEGFR2 (sFlk-1), sVEGFR3 (sFlt-4).
  • Zalecany typ próbki: surowica, osocze i hodowla komórkowa
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 1:5 rozcieńczona surowica i osocze
  • Czas działania testu: Przez noc
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Everything you need in a single kit.
Inne uwagi
Czułość: Informacje na temat czułości poszczególnych biomarkerów znajdują się w protokole zestawu.
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Damien Restagno et al.
PloS one, 11(8), e0162109-e0162109 (2016-08-31)
Sepsis is characterized by pro- and anti-inflammatory responses following infection. While inflammation is responsible for widespread organ damage, anti-inflammatory mediators lead to immunoparalysis increasing susceptibility to secondary infections (nosocomial pneumonia). We aimed to investigate the impact of bacterial load on
Saida Breuer et al.
Nutrients, 13(11) (2021-11-28)
Maternal obesity greatly affects next generations, elevating obesity risk in the offspring through perinatal programming and flawed maternal and newborn nutrition. The exact underlying mechanisms are poorly understood. Interleukin-6 (IL-6) mediates its effects through a membrane-bound receptor or by trans-signaling
Katherine Young Bezold Lamm et al.
eLife, 7 (2018-01-09)
Healthy pregnancy depends on proper placentation-including proliferation, differentiation, and invasion of trophoblast cells-which, if impaired, causes placental ischemia resulting in intrauterine growth restriction and preeclampsia. Mechanisms regulating trophoblast invasion, however, are unknown. We report that reduction of Inverted formin 2
Susana Rodriguez et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(2), 2657-2676 (2020-01-08)
Local and systemic factors that influence renal structure and function in aging are not well understood. The secretory protein C1q/TNF-related protein 1 (CTRP1) regulates systemic metabolism and cardiovascular function. We provide evidence here that CTRP1 also modulates renal physiology in
Susana Rodriguez et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 320(1), R19-R35 (2020-10-22)
C1q/TNF-related protein 1 (CTRP1) is an endocrine factor with metabolic, cardiovascular, and renal functions. We previously showed that aged Ctrp1-knockout (KO) mice fed a control low-fat diet develop renal hypertrophy and dysfunction. Since aging and obesity adversely affect various organ