MMMP1MAG-79K
MILLIPLEX® Mouse MMP Magnetic Bead Panel 1
TIMP Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple TIMP biomarkers in mouse serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(MMP-8)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(MMP-3)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(MMP-2)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Zastosowanie
- Analytes: MMP-2, MMP-3, MMP-8
- Recommended Sample type: serum or plasma
- Recommended Sample dilution: 1:100
- Assay Run Time: Overnight or one day
- Research Category: Inflammation & Immunology
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Immunologiczne testy multipleksowe, takie jak MILLIPLEX®, umożliwiają jednoczesne badanie biomarkerów immunologicznych, oszczędzając czas i zasoby w badaniach.
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.