Merck
MR-122
EmbryoMax® Podłoże do zarodków mysich FHM
(1X), Liquid, w/o Phenol Red and BSA
Wybierz wielkość
50 ML
234,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160801
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
MR-025MR-056MR-107
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
input
sample type: mouse embryo(s)
input
sample type: mouse embryo(s)
input
sample type: mouse embryo(s)
input
sample type: mouse embryo(s)
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MR-122-D04053252264566