Kluczowe dokumenty
MPSL06CL1
Millipore
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Capsule
sterile, Millipak® 60, filtration area 300 cm2, matrix Durapore®
Synonim(y):
Millipak-60 Filling Machine Filter Unit 5.0 μm 1-1/2 in. TC-1/4 in.HB
Wybierz wielkość
1 EA
705,00 zł
705,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
705,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
705,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Materiały
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Poziom jakości
sterylność
irradiated
sterile
linia produktu
Millipak® 60
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipak®
Parametry
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
30 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
7.6 L/min flow rate at 700 mbar (ΔP)
metody
prefiltration: suitable
powierzchnia filtracyjna
300 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
1-1/2 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Durapore®
wielkość porów
5.0 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥138 mbar (2 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Number of stacked discs: 60 discs
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 90 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥200 mL
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany