Dokumenty
MPE030025
Millipore
Microcon® Centrifugal Filters
MWCO 30 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Synonim(y):
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
Materiały
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
sterylność
non-sterile
linia produktu
Microcon®
Właściwości
holdup volume> 10 μL
Parametry
0.5 mL sample volume
Głębokość
12.3 mm
Długość
4.5 cm (1.8 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.32 cm2
wielkość porów
30 kDa MWCO
Zastosowanie
These 0.5 mL centrifugal filter enables the concentration of biomolecules with a NMWL of 30kDa. Microcon® centrifugal filters are ideal for concentration & desalting.
Cechy i korzyści
  • High recovery for small volumes with reverse spin (concentration factor less than 20X)
  • Biomax membrane
  • Fast processing
Postać fizyczna
Color Code: Pink
Informacje prawne
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany