Kluczowe dokumenty
MMRECVERY
Millipore
MILLIFLEX OASIS® filtration unit
volume 100 mL
Synonim(y):
Filtration apparatus, Filtration device, Filtration funnel, Filtration system
Wybierz wielkość
24 EACH
572,00 zł
572,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EACH
572,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
572,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2025Szczegóły
Więcej informacji
Materiały
styrene-butadiene device
Poziom jakości
agency
EP, USP, JP
EP 2.6.12
JP 4.05 part 1
USP 61
sterylność
electron beam irradiated
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pack of 24
producent / nazwa handlowa
Milliflex Oasis®
metody
: suitable using growth promotion accessory
pojemność
100 mL
przydatność
suitable for (suitable for solid cultivation)
Zastosowanie
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with Milliflex Oasis® System
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The MILLIFLEX OASIS® filtration unit without membrane is designed specifically for the growth promotion test of the MILLIFLEX OASIS® culture media. This unit allows you to test the media performance under the same routine conditions.
Zastosowanie
The Milliflex Oasis® filtration unit without a membrane is utilized for efficient bioburden testing and is designed for the growth promotion test.
Cechy i korzyści
  • Simple funnel transfer to the pump
  • Sample protection with the hinged lid on the funnel
  • Accurate sample volume with the clear funnel, visible level indicators, and hydrophobic material
  • Optimal, touch-free membrane to culture media transfer
  • Effortless funnel separation
Opakowanie
  • Units are packed by8 on 2 detachable trays.
  • Each box contains 24 units: 3 bags of 8 units.
Informacje prawne
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany