Kluczowe dokumenty
MMQTV0KT1
Milliflex Oasis® Quantum Kit
Including Milliflex Oasis® HAWG funnels, parameter 100 mL, pore size 0.45 μm, (White gridded membrane)
Synonim(y):
System szybkiego wykrywania oparty na fluorescencji
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Materiały
mixed cellulose esters (MCE)
producent / nazwa handlowa
Milliflex® Quantum
Parametry
100 mL
pojemność
47 mm
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Milliflex® Quantum Universal Kit for Milliflex Oasis® to oparta na fluorescencji technologia ilościowego i szybkiego wykrywania mikroorganizmów w próbkach filtrowalnych. Uniwersalne enzymatyczne barwienie fluorescencyjne jest nieniszczące, umożliwiając identyfikację zanieczyszczenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku. Dlatego system Milliflex® Quantum jest szybką i niezawodną alternatywą do wykrywania mikroorganizmów. Zestaw zawiera odczynniki fluorescencyjne i lejki Milliflex Oasis® HAWG 100 ml (membrana 0,45 μm, biała kratka).
Zastosowanie
Uniwersalny zestaw Milliflex® Quantum dla Milliflex Oasis® służy do szybkiego badania obciążenia biologicznego w próbkach filtrowalnych, w tym w próbkach procesowych i próbkach produktu końcowego (farmaceutyki i woda). Produkt jest również stosowany w przemysłowej kontroli jakości i monitorowaniu wody.
Informacje prawne
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.