Kluczowe dokumenty
MMGASKTQU
Millipore
MILLIFLEX® Quantum membrane transfer tool
for use with Milliflex® Quantum membrane transfer tool
Wybierz wielkość
5 UNITS
477,00 zł
477,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 UNITS
477,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
477,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Materiały
silicon
Poziom jakości
opakowanie
pack of 5 pieces (gaskets)
producent / nazwa handlowa
Milliflex Oasis®
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with Milliflex® Quantum membrane transfer tool
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
System 11459 Quantum wykorzystuje wykrywanie barwnika fluorescencyjnego i może skrócić czas oczekiwania na wynik nawet o jedną trzecią w porównaniu z tradycyjnymi metodami, umożliwiając szybsze zwolnienie lub działania naprawcze. Doskonale współpracuje z systemem 11462. System 11462 oferuje rozwiązanie upraszczające i zabezpieczające proces testowania drobnoustrojów z najwyższym poziomem wydajności, wiarygodności wyników i zgodności z przepisami.
Narzędzie do transferu membrany 11459 Quantum dla systemu 11462 jest akcesorium potrzebnym do dozowania odczynnika wykrywającego na membranę po filtracji. To narzędzie transferowe zawiera zapasowe uszczelki. Zestaw do wymiany uszczelek 11459 Quantum do systemu 11462 zawiera 5 zestawów uszczelek umożliwiających 5 wymian.
Zastosowanie
System 11459 Quantum i 11462 znajduje zastosowanie w testowaniu obciążenia biologicznego i monitorowaniu wody w piwie, wodzie butelkowanej, kosmetykach i analizie produktów farmaceutycznych.
Informacje prawne
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany