Merck
MIX0500LSPB04
Millipore
Mobius® MIX500 single-use mixing assembly with needle-free sample ports and 4 in. powder port, (Bronze)
Wybierz wielkość
4 EA
38 925,00 zł
38 925,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu28 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
38 925,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
38 925,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu28 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
Nylon clamp(s) (TC)
PVDF clamp(s) (pinch)
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (mix)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
magnetic impeller(s) (sintered neodymium magnet NdFeB encased in polypropylene)
polyethylene ports (bung)
polypropylene adapter
polypropylene cap (TC end)
polysulfone connections (CPC)
silicone gasket (TC)
silicone tubing
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parametry
4-30 °C temperature (non-condensing environment)
Wysokość
106.0 cm (42.0 in.)
Szerokość
94.0 cm (37.0 in.)
Głębokość
94 cm (37 in.)
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.