Kluczowe dokumenty
MIX0500L103-M
Millipore
Mobius® MIX500L control box unit, 208 V
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
wejście AC/DC
208 V AC (3 phase)
208 V, 50 - 60 Hz
Poziom jakości
Materiały
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parametry
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Wysokość
54.3 cm (21.4 in.)
Szerokość
61 cm (24 in.)
dł. kabla
250 cm (98.4 in.)
Głębokość
21 cm (8.3 in.)
masa
23 kg (51 lb)
dopasowywanie
connector (separate types for each country)
kompatybilność
for use with MOBIUS® MIX500
Charakterystyka techniczna
IP Class 65. Cabinets are CE classified
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany