MFGL20GL3
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polysulfone device
polysulfone support
Poziom jakości
agency
meets EP 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Millipak® Final Fill 200
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipak®
Parametry
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
200 L process volume
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
7.61 L/min flow rate at 1.1 bar (ΔP)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
metody
sterile filtration: suitable
Długość
5.7 in.
Szerokość
3.0 in.
Powierzchnia filtracyjna filtra
1000 cm2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥50 psi (3450 mbar), air with water
dopasowywanie
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 13 mm (1/2 in.) Hose Barb Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b)(6), validated based on large volume parenteral specifications as detailed in USP 788 Particulate Matter in Injections
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
- Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą