Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 pkg |
Informacje o tej pozycji
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.Nazwa produktu
Millipak® Final Fill 100 Durapore®, Inlet: 1/2 in. Hose Barb Outlet: 1/2 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb
Quality Segment
material
PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
sterile; aseptically filled
product line
Millipak® Final Fill
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
8.1 cm (3.2 in.)
filtration area
500.0 cm2
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
bubble point
≥50 psi (3450 mbar), air with water at 23 °C
fitting
inlet hose barb (13 mm (1/2 in. )), outlet hose barb (13 mm (1/2 in.))
Other Notes
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
- Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Inlet: 1/2 in. Hose Barb Outlet: 1/2 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb | description Inlet: 1.5 in. Sanitary Flange Outlet: 1/2 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb | description Inlet: 1.5 in. Sanitary Flange Outlet: 1.5 in. Sanitary Flange Vent: 1/8 in. Hose Barb | description Inlet: 1/2 in. Hose Barb Outlet: 1/2 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| filtration area 500 cm2 | filtration area - | filtration area 500 cm2 | filtration area - |
| product line Millipak® Final Fill | product line Millipak® Final Fill | product line Millipak® Final Fill | product line Millipak® Final Fill |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® |
| sterility sterile; aseptically filled | sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipak® Final Fill 100 Durapore®
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia