Merck
MFGL20GF3
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Millipak® Final Fill 200
Właściwości
hydrophilic
metody
sterile filtration: suitable
Długość
5.7 in.
Szerokość
3.0 in.
powierzchnia filtracyjna
1000 cm2
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
dopasowywanie
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany