Przejdź do
MERS03SAP
Millicell® Elektroda standardowa ERS 3.0
Standard adjustable Electrode for Millicell ERS 3.0 Digital Voltohmmeter. Can be used with 6-, 12-, 24-well inserts.
Synonim(y):
ERS, Elektroda TEER Reader, Elektroda standardowa, Przezbłonowy opór elektryczny, Sonda TEER Reader
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Przewidywany termin wysyłki04 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41100000
2710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 grudnia 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Millicell®
General description
Cyfrowy woltomierz Millicell® ERS 3.0 niezawodnie mierzy potencjał błonowy i oporność komórek nabłonkowych i śródbłonkowych w hodowli. Urządzenie to jakościowo mierzy stan monowarstwy komórek i ich zrastanie się. Standardowa sonda elektrodowa pasuje do 3 różnych rozmiarów wkładek membranowych i płytek odbiorczych (6-dołkowych, 12-dołkowych i 24-dołkowych). Standardowa sonda elektrody jest specjalnie zaprojektowana do regulacji, tak aby głębokość elektrody sięgała dna płytki z dołkiem, podczas gdy regulowany pierścień spoczywa na górze dołka. Płytka Electroless Nickle Immersion Gold (ENIG) na każdej zewnętrznej końcówce elektrody mierzy napięcie. Niewielki rozmiar elektrod umożliwia łatwy pomiar napięcia przezbłonowego i oporności komórek hodowanych na mikroporowatych membranach.
Application
Badanie modeli bariery śródbłonkowej/nabłonkowej (takich jak modele bariery krew-mózg, modele przewodu pokarmowego i modele płucne), badanie skuteczności leków, ocena toksyczności farmakologicznej.
Features and Benefits
  • Ergonomiczna sonda stojąca w studzience
  • Regulowana elektroda, kompatybilna z szeroką gamą wkładek i płytek do hodowli komórkowych
  • Wbudowany czujnik do pomiaru i rejestracji temperatury mediów
  • Zakres rezystancji od 0 do 100 kΩ, z rozdzielczością 1 Ω
  • Wykazuje niski poziom szumów, większą rozdzielczość i wysoką dokładność
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MERS0396PMERS03VERMERS03BAT
description
Standard adjustable Electrode for Millicell ERS 3.0 Digital Voltohmmeter. Can be used with 6-, 12-, 24-well inserts.
description
Specialized 96-well probe for Millicell® ERS 3.0 Voltohmmeter.
description
Verification probe for Millicell ERS 3.0 Voltohmmeter.
description
External battery for Millicell ERS 3.0 Digital Voltohmmeter
product line
Millicell®
product line
Millicell®
product line
Millicell®
product line
Millicell®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)