Przejdź do
MERS0396P
Millicell® Elektroda ERS 3.0 96-dołkowa
Specialized 96-well probe for Millicell® ERS 3.0 Voltohmmeter.
Synonim(y):
Elektroda 96-dołkowa, Sonda TEER Reader 96-dołkowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Przewidywany termin wysyłki22 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
10 430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41100000
10 430,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Millicell®
General description
Cyfrowy woltomierz Millicell® ERS 3.0 niezawodnie mierzy potencjał błonowy i oporność komórek nabłonkowych i śródbłonkowych w hodowli. Urządzenie to jakościowo mierzy stan monowarstwy komórek i ich konfluencję. 96-dołkowa sonda elektrody jest przeznaczona do 96-dołkowych wkładów membranowych i płytek odbiorczych. 96-dołkowa sonda elektrody jest specjalnie zaprojektowana do regulacji, tak aby głębokość elektrody sięgała dna płytki z dołkiem, podczas gdy regulowany pierścień spoczywa na górze dołka. Płytka Electroless Nickle Immersion Gold (ENIG) na każdej zewnętrznej końcówce elektrody mierzy napięcie. Niewielki rozmiar elektrod umożliwia łatwy pomiar napięcia przezbłonowego i oporności komórek hodowanych na mikroporowatych membranach.
Application
Badanie modeli bariery śródbłonkowej/nabłonkowej (takich jak modele bariery krew-mózg, modele przewodu pokarmowego i modele płucne), badanie skuteczności leków, ocena toksyczności farmakologicznej.
Features and Benefits
  • Ergonomiczna sonda stojąca w studzience
  • Regulowana elektroda, kompatybilna z szeroką gamą wkładek i płytek do hodowli komórkowych
  • Wbudowany czujnik do pomiaru i rejestracji temperatury mediów
  • Niski poziom szumów, wyższa rozdzielczość i wysoka dokładność
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)