Przejdź do zawartości
MERS03VER
Millicell® Urządzenie weryfikujące ERS 3.0
Verification probe for Millicell ERS 3.0 Voltohmmeter.
Synonim(y):
Sonda kalibracyjna, Sonda weryfikacyjna, Urządzenie weryfikujące TEER Reader
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41100000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Millicell®
General description
Cyfrowy woltomierz Millicell® ERS 3.0 niezawodnie mierzy potencjał błonowy i oporność komórek nabłonkowych i śródbłonkowych w hodowli. Urządzenie to jakościowo mierzy stan monowarstwy komórek i ich zrastanie się. Urządzenie weryfikujące jest przeznaczone do testowania cyfrowego woltomierza Millicell® ERS 3.0.
Application
Badanie modeli bariery śródbłonkowej/nabłonkowej (takich jak modele bariery krew-mózg, modele przewodu pokarmowego i modele płucne), badanie skuteczności leków, ocena toksyczności farmakologicznej.
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)