Kluczowe dokumenty
MCVD2MAG-77K
Millipore
11468 Panel kulek magnetycznych dla myszy z chorobą sercowo-naczyniową (CVD) 2 - test multipleksowy z chorobą sercowo-naczyniową
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
reaktywność gatunkowa
mouse
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 84-106%
standard curve range: 137-100,000 pg/mL
(CD40L)
standard curve range: 14-10,000 pg/mL
(Endocan-1)
standard curve range: 274-200,000 pg/mL
(Follistatin)
standard curve range: 34-25,000 pg/mL
(CXCL16, Oncostatin M)
standard curve range: 4-3,000 pg/mL
(PIGF-2)
standard curve range: 686-500,000 pg/mL
(LIGHT, Troponin I)
standard curve range: 69-50,000 pg/mL
(Troponin T)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
11468 MAP Mouse Cardiovascular Disease Panel 2 jest stosowany do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego z następujących analitów w próbkach surowicy, osocza lub supernatantu hodowli: sCD40L, CXCL16, Endocan-1, Follistatin, LIGHT, Oncostatin M, PlGF-2, Troponina I, Troponina T.
Choroby sercowo-naczyniowe (CVD), w szczególności miażdżycowa choroba naczyń, są główną przyczyną śmiertelności na świecie, odpowiadając za 30% wszystkich zgonów na świecie (WHO). Mechanizmy zapalne odgrywają istotną rolę w inicjacji, utrzymaniu i progresji chorób naczyniowych, z silną korelacją między markerami stanu zapalnego a rokowaniem w ostrej i przewlekłej chorobie wieńcowej. Liczne badania wykazały związek otyłości i cukrzycy z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego
.
11468 Mouse CVD Panel 2 to 9-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w próbkach surowicy, osocza lub hodowli tkankowej: sCD40L, CXCL16, Endocan-1, Follistatin, LIGHT, Oncostatin M, PlGF-2, Troponina I i Troponina T. Zestaw ten wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w dwóch egzemplarzach.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi dla idealnej szybkości i czułości do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Układ sercowo-naczyniowy
Specyficzność
Nie występowała lub występowała znikoma reaktywność krzyżowa między przeciwciałami dla analitu a jakimkolwiek innym analitem w panelu.
Reaktywność krzyżowa
Nie stwierdzono lub stwierdzono znikomą reaktywność krzyżową między przeciwciałami dla analitu a innymi analitami w tym panelu.
Zastosowanie
  • Anality: sCD40L, CXCL16, Endocan-1 (ESM-1), Follistatin, LIGHT, Oncostatin M (OSM), , Placental Growth Factor 2 (PIGF-2), Troponina I (TnI), Troponina T (TnT)
  • Zalecany typ próbki: Surowica myszy, osocze lub supernatanty lub lizaty hodowli komórkowych/tkankowych.
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 10 μl na studzienkę nierozcieńczonej surowicy lub osocza; supernatanty hodowli komórkowych/tkankowych mogą wymagać rozcieńczenia w odpowiednim podłożu kontrolnym.
  • Czas testu: Przez noc (16-18 godzin) w temperaturze 2-8°C
  • Kategoria badawcza: Choroby układu sercowo-naczyniowego
  • Podkategoria badań: Metabolizm
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Everything you need in a single kit.
Komponenty
Mouse CVD Panel 2 Standard, 1 vial, lyophilized
Mouse CVD Panel 2 Quality Control 1, 1 vial, lyophilized
Mouse CVD Panel 2 Quality Control 2, 1 vial, lyophilized
Serum Matrix (0.08% Sodium Azide), 1 vial, lyophilized
Assay Buffer, 1 bottle, 30 mL
Bead Diluent, 1 bottle, 4 mL
Wash Buffer, 10X (0.05% Proclin), 2 bottles, 30 mL ea
Mouse CVD Panel 2 Detection Antibodies, 1 bottle, 5.5 mL
Streptavidin-Phycoerythrin, 1 bottle, 5.5 mL
Mixing Bottle, 1 bottle
Sample Plate, 96 well format, 1 plate
2 Foil Plate Sealers
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Patrz protokół zestawu dla wrażliwości poszczególnych analitów.
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David Sánchez-Infantes et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 25(1), 85-93 (2016-10-06)
Since oncostatin m (OSM) is elevated in adipose tissue in conditions of obesity and type 2 diabetes in mice and humans, the aim of this study was to determine whether this cytokine plays a crucial role in the impairment of
Powiązane treści
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.
Wielokrotne testy immunologiczne oszczędzają czas i ilość próbek w badaniach nad zespołem metabolicznym, zapewniając kompleksowy wgląd w powiązane schorzenia.