MCR4001FS1
Millistak+® Pod Depth Filter
CR40, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
Synonim(y):
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 0.11 m 2 surface area, 1/pack
About This Item
Polecane produkty
Materiały
carbon (active)
cellulose
polypropylene
Poziom jakości
opis
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millistak+®
Parametry
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
Wysokość
32 cm (12.5 in.)
Długość
62 cm (24.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.11 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
1300-1700 ppb
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
4.36-4.57 μS/cm at 25 °C (product water)
stopień filtra
CR40
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Charakterystyka techniczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes @ 123 °C
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13