MC0SP07FS1
Millistak+® HC Pro Pod Depth Filter
C0SP, filtration area 0.77 m², Process Scale
Synonim(y):
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, C0SP media series, 0.77 m 2 surface area
Wybierz wielkość
4819,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu17 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
4819,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu17 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Millistak+® HC Pro Pod Depth Filter, C0SP, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
Materiały
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Poziom jakości
opis
Primary clarification directly out of the bioreactor
linia produktu
EMPROVE® Filter
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millistak+®
Parametry
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Wysokość
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Długość
24.2 in. (62 cm)
Głębokość
6.4 in. (16.3 cm)
powierzchnia filtracyjna
0.77 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
stopień filtra
C0SP
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Reduce TOC extractables and pre-use flush volume requirements by 50%
- No beta glucans to interfere with limulous amoebocyte lysate (LAL) testing for bacterial endotoxins
- Lot to lot consistency for successful development and implementation of robust clarification processes
Depth filter media formulation & design
- Provide as much as two times the filtration capacity with equivalent filter retention properties over commercial DE-based benchmarks
- Improved HCP impurity clearance
Disposable Pod device
- Flexible, modular format offers scalability from 5 to 12,000 liters or more
- Robust device format; easy to use and set up
Charakterystyka techniczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 min @ 123 ºC. Filtration performance may be impacted post autoclave. Recommended for post use decontamination only.
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą