Kluczowe dokumenty
MABX8420
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko nukleokapsydowi SARS-CoV-2, klon 503
suitable for lateral flow assay, suitable for ELISA
Synonim(y):
2019-nCoV, SARS-CoV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
503, monoclonal
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
SARS coronavirus ... N(43740575)
Opis ogólny
Ten mysi monoklonalny anty-SARS-CoV-2 Nucleocapsid, klon 503, nr kat. Nr kat. MABX8420-1MG jest testowany do stosowania w testach przepływu bocznego i ELISA.
Specyficzność
SARS CoV-2
Opis wartości docelowych
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) jest chorobą zakaźną wywoływaną przez szczep wirusa koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Przeciwciało nukleokapsydu SARS-CoV-2 może być stosowane do wspomagania wykrywania SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV).
Postać fizyczna
Wodobrzusze
Oczyszczanie powinowactwa
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM PBS z 0,1% P300, pH 7,4.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2