Kluczowe dokumenty
MABX8332
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-plazmodium LDH (1 mg)
clone 2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
pan Plasmodium LDH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, parasites, Plasmodium vivax
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
Opis ogólny
Malaria to przenoszona przez komary choroba zakaźna wywoływana przez pasożytnicze mikroorganizmy z grupy Plasmodium. LDH to dehydrogenaza mleczanowa Plasmodium, wewnątrzkomórkowy enzym metaboliczny. Przeciwciało pan-LDH rozpoznaje wspólny epitop na wszystkich pięciu szczepach Plasmodium.
Specyficzność
Plasmodium LDH (P. falciparum, P. vivax, P. ovale i P. malariae)
Immunogen
Plasmodium LDH
Zastosowanie
Sugerowane pary przeciwciał MABX8331-1KC (znakowanie) i MABX8332-1KC (powlekanie)
Wykrywanie malarii przy użyciu mysiego monoklonalnego anty-Pan Plasmodium LDH, nr kat. MABX8332-1KC, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i Lateral Flow Assay.
Research Category
Infectious Diseases
Jakość
Detect malaria using mouse monoclonal Anti-pan Plasmodium LDH, Cat No MABX8332-1KC, validated for use in ELISA
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCL, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN3).
Ion-exchange chromatography
Przechowywanie i stabilność
2-8C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2