Kluczowe dokumenty
MABX8282
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Hepatitis B e Antigen (HBeAg), (1 mg)
clone 2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Hepatitis B e antigen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
virus, hepatitis B virus (e antigen)
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
Opis ogólny
Antygen e wirusa zapalenia wątroby typu B (HBeAg) jest wydzielanym produktem genu nukleokapsydu wirusa HBV, który znajduje się w surowicy podczas ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby typu B. Jego obecność wskazuje, że wirus replikuje się, a zakażona osoba ma wysoki poziom HBV.
Specyficzność
antygen wirusa zapalenia wątroby typu B
Immunogen
Natywny HBeAg
Zastosowanie
Wykrywa HBeAg przy użyciu mysiego monoklonalnego anty-HBeAg, nr kat. MABX8282-1KC, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i Lateral Flow Assay.
Research Category
Infectious Diseases
Jakość
Detect HBeAg using mouse monoclonal Anti-HBeAg, Cat No MABX8282-1KC, validated for use in ELISA
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 0,05% NaN3
Affinity chromotography purification
Przechowywanie i stabilność
2-8C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany