Key Documents
MABX7507
Sigma-Aldrich
Anti-human brain natriuretic peptide, clone 57
clone 57, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
57, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
informacje o genach
human ... NPPB(4879)
Opis ogólny
Antibody reacts with Brain Neurotrophic Factor (BNF). BNF is a protein that is released into the blood due to excessive stretching of the heart muscle cells. This is a diagnostic markers that is exclusively used to rule out a heart attack.
Western Blot, ELISA
Zastosowanie
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX7245-1KC; Detector Antibody MABX7507-1KC
Postać fizyczna
Format: Purified
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2