MABX5542
Anty-ludzka hemoglobina (10 mg) KC
from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
Opis ogólny
Hemoglobina (Hb) jest metaloproteiną wiążącą tlen, która jest obecna w czerwonych krwinkach. Najbardziej rozpowszechnioną hemoglobiną jest tetramer HbA, który składa się z dwóch łańcuchów α, dwóch łańcuchów β i niebiałkowej grupy hemowej. Przeciwciała przeciwko hemoglobulinie są rutynowo stosowane w diagnostyce do wykrywania krwi w kale (test na krew utajoną w kale), który jest powszechnie stosowanym testem do badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.
Specyficzność
Specyficzny dla ludzkiej hemoglobiny. Negatywny dla hemoglobiny wieprzowej, wołowej, koziej, owczej, końskiej, kurzej, króliczej itp.
Immunogen
odpowiadający ludzkiej hemoglobinie.
Zastosowanie
Sugerowane pary przeciwciał MABX5541-1KC i MABX5542-1KC
Wykrywaj ludzką hemoglobinę za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała przeciwko ludzkiej hemoglobinie (10 mg) KC, nr kat. Nr kat. MABX5542-10KC, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i Lateral Flow Assay.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Jakość
Tested
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN₃).
Ion-exchange chromatography
Przechowywanie i stabilność
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2