Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
IB4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, IF, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
IB4, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pSer33)
Gene Information
human ... KRT18(3875)
General description
Keratyna, cytoszkielet typu I 18 (UniProt: P05783; znana również jako białko 46 genu indukującego proliferację komórek, cytokeratyna-18, CK-18, keratyna-18, K18) jest kodowana przez gen KRT18 (znany również jako CYK18, PIG46) (identyfikator genu: 3875) u człowieka. Cytokeratyna-18 jest kwaśnym białkiem typu I, które ulega ekspresji w okrężnicy, łożysku i wątrobie. Wyższe poziomy ekspresji odnotowano w węzłach chłonnych raka piersi. Cytokeratyna-18 jest zaangażowana w wychwyt kompleksów trombina-antytrombina przez komórki wątroby. Po fosforylacji odgrywa rolę w reorganizacji filamentów. Jest proteolitycznie rozszczepiana przez kaspazy podczas apoptozy komórek nabłonkowych i wykazano, że to rozszczepienie zachodzi na Asp-238. Wykazano, że fosforylacja cytokeratyny-18 w serynie 33 wzrasta podczas mitozy w hodowanych komórkach i regenerującej się wątrobie. Fosforylacja seryny 33 jest uważana za niezbędną dla jej powiązania z białkami 14-3-3 i odgrywa rolę w organizacji i dystrybucji keratyny. Cytokeratyna-18 może ulegać O-glikozylacji, co powoduje jej zwiększoną rozpuszczalność i zmniejszenie stabilności. Wiadomo, że mutacje w genie KRT18 powodują marskość wątroby charakteryzującą się ciężkim panlobularnym obrzękiem komórek wątroby z tworzeniem ciał Mallory'ego, wyraźnym zwłóknieniem okołokomórkowym i wyraźnymi złogami miedzi.
Zaobserwowano ~48 kDa; obliczono 48,06 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom otaczającym fosforylowaną serynę 33 (usunięto inicjującą metioninę) z N-końcowego regionu ludzkiej cytokeratyny-18.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-cytokeratynę-18 (K18) (Ser33) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Ku, N.O., et. al. (1998). EMBO J. 17(7):1892-906).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanej fosfo-cytokeratyny-18 (K18) (Ser33) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Ku, N.O., et. al. (1998). EMBO J. 17(7):1892-906).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-cytokeratynę-18 (K18) (Ser33) w zastosowaniach immunofluorescencji (Ku, N.O., et. al. (1998). EMBO J. 17(7):1892-906).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-cytokeratynę-18 (K18) (Ser33) w zastosowaniach Western Blotting (Yoon, K.H., et. al. (2001). J Cell Biol. 153(3):503-16).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanej fosfo-cytokeratyny-18 (K18) (Ser33) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Ku, N.O., et. al. (1998). EMBO J. 17(7):1892-906).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-cytokeratynę-18 (K18) (Ser33) w zastosowaniach immunofluorescencji (Ku, N.O., et. al. (1998). EMBO J. 17(7):1892-906).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-cytokeratynę-18 (K18) (Ser33) w zastosowaniach Western Blotting (Yoon, K.H., et. al. (2001). J Cell Biol. 153(3):503-16).
Anty-fosfo-cytokeratyna-18 (K18) (Ser33), klon IB4, nr kat. MABT875, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym cytoszkielet-18 typu I i zostało przetestowane pod kątem stosowania w immunocytochemii, immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
Klon IB4 specyficznie wykrywa ludzką cytokeratynę-18 fosforylowaną na serynie 33.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in lysates from HeLa cells treated with Calyculin A/Okadaic Acid.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) in lysate from HeLa cells treated with Calyculin A/Okadaic Acid.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) in lysate from HeLa cells treated with Calyculin A/Okadaic Acid.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.