MABT163
Anti-γ-Tubulin Antibody
mouse monoclonal, 6H3.1
Synonim(y):
Tubulin gamma-1 chain, Gamma-1-tubulin, Gamma-tubulin complex component 1, GCP-1
Polecane produkty
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw gamma-1-tubulinie, klon 6H3.1, clone 6H3.1, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6H3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBG1(7283)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Alexa Fluor™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Life Technologies.
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Gamma-1-Tubulin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1