MABT1562
Anti-CFAP43 Antibody, clone 27D5
Synonim(y):
Cilia- and flagella-associated protein 43
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
27D5, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 193.43 kDa
observed mol wt ~190 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cfap43(951475)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Mouse testis tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CFAP43 in Mouse testis tissue extracts.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CFAP43 in Western Blotting applications (Rachev, E., et al. (2020). Dev Biol. 459(2):109-125).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CFAP43 in Immunofluorescence applications (Rachev, E., et al. (2020). Dev Biol. 459(2):109-125).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CFAP43 in Immunoprecipitation applications (Rachev, E., et al. (2020). Dev Biol. 459(2):109-125).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1