primary antibodies
klon
1D10, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 48.37 kDa
observed mol wt ~52 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse, hamster
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HYAL1(3373)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Mouse kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Hyaluronidase-1 in Mouse kidney tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected HYAL1 in Mouse liver tissue lysate.
Western Blot using KO lysates: A 1:500 dilution from a representative lot detected HYAL1 in lysate from wild-type liver tissue, but not in mouse liver with HYAL1 knockout. (Data courtesy of Dr. Barbara Triggs-Raine, Ph.D., University of Manitoba, Canada).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HYAL1 in Western Blotting application. (Shuttleworth, T., et al. (2002). J Biol Chem. 277(25):23008-18; Martin, D.C., et al. (2008). Hum Mol Genet. 17(13):1904-15; Hemming, R., et al. (2008). Glycobiology. 18(4):280-9; Puissant, E., et al. (2014). Traffic. 15(5):500-15).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected HYAL1 in Immunohistochemistry application. (de Sa, V.K., et al. (2015). Braz J Med Biol Res. 48(11):1039-47).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1