MABT1365
Anti-Tropomyosin-1 Antibody, clone 7F8B8
clone 7F8B8, from rat
Synonim(y):
Tropomyosin alpha-1 chain, Alpha-tropomyosin, Tropomyosin-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7F8B8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPM1(7168)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Tropomyosin-1 in mouse embryonic fibroblast (MEF) lysate.