MABS31
Anti-Calcyclin Antibody, clone CPTC-Calcyclin-2
clone CPTC-Calcyclin-2, from mouse
Synonim(y):
S100 calcium binding protein A6, S100 calcium binding protein A6 (calcyclin), protein S100-A6, calcyclin, S100 calcium-binding protein A6 (calcyclin), Growth factor-inducible protein 2A9, Calcyclin, Prolactin receptor-associated protein, S100 calcium-bin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CPTC-Calcyclin-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100A6(6277)
Opis ogólny
Immunogen
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program.
Zastosowanie
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Calcyclin on 10 µg of human lung tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human lung tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1