MABS2042
Anti-HPx1 Antibody, clone HIC0-3B3
clone HICO-3B3, from mouse
Synonim(y):
Human pancreas exocrine cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HICO-3B3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected HPx1 in Flow Cytometry applications (Dorrell, C., et. al. (2008). Stem Cell Res. 1(3):183-94; Dorrell, C., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11756).
Signaling
Jakość
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected HPx1 in human pancreatic tissue sections.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1