MABS1950
Przeciwciało anty-p15, klon PAT56B
clone PAT56B, from rat
Synonim(y):
Inhibitor kinazy 4 zależnej od cyklin B, p14-INK4b, p15-INK4b
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PAT56B, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cdkn2B(12579)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected p15 in NIH/3T3 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1