Przejdź do
MABS194
Przeciwciało anty-c-K-Ras, klon 234-4.2
clone 234-4.2, from mouse
Synonim(y):
GTPase Kras, K-Ras 2, Ki-Ras, c-K-ras, c-Ki-ras
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki02 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
234-4.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
234-4.2, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (immunogen homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRAS(3845)
General description
GTPaza KRas (c-k-ras; K-ras) to związane z błoną białko G należące do rodziny GTPaz Ras. Są one aktywowane przez wiązanie GTP w odpowiedzi na sygnały z różnych receptorów, w tym receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). GTPazy Ras są regulowane przez czynniki wymiany nukleotydów guaninowych (GEF) i białka aktywujące GTPazy (GAP) i leżą przed szlakiem kinazy MAP, który kontroluje szereg procesów komórkowych, w tym proliferację i różnicowanie. Wcześniejsze badania sugerowały, że KRas odgrywa ważną rolę w rozwoju embrionalnym, a także może przyczyniać się do patogenezy raka jelita grubego poprzez szlak, w którym pośredniczy EGFR.
~22 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające szczurzemu c-K-Ras.
Application
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia wykryła c-K-Ras w lizacie komórek A431.
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła c-K-Ras w lizatach komórek pierwotnej ludzkiej
lizatach komórek białaczki limfatycznej oraz w lizatach komórek HeLa normalnych i zmutowanych HA-dynaminą K44A (Omerovic, J., et al. (2008). Oncogene. 27(19):2754-2762.).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła c-K-Ras w komórkach niedrobnokomórkowego raka płuc (Volm, M., et al. (2002). Clin Cancer Res. 8(6):1843-1848.).
To przeciwciało anty-c-K-Ras, klon 234-4.2 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, IHC do wykrywania c-K-Ras.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek SW-480
Evaluated by Western Blot in SW-480 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected c-K-Ras in 10 µg of SW-480 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1404011SAB4100599SAB5700084
description
clone 234-4.2, from mouse
description
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone KRAS-A582, purified from hybridoma cell culture
description
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
clone
234-4.2, monoclonal
clone
4F3, monoclonal
clone
KRAS-A582, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... KRAS(3845)
Gene Information
human ... KRAS(3845)
Gene Information
human ... KRAS(3845)
Gene Information
human ... KRAS(3845)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)