MABS1931
Anti-CD368/CLEC4D Antibody, clone WEN42
Synonim(y):
C-type lectin domain family 4 member D (UniProt: Q69FH1, also known as C-type lectin superfamily member 8
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
WEN42, monoclonal
masa cząsteczkowa
observed mol wt ~55 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rat ... Clec4d(362432)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with recombinant Rat CD368/CLEC4D protein.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant fragment of Rat CD368/CLEC4D expressed with Fc region of human IgG1.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD368/CLEC4D in Immunoprecipitation applications (Lobato-Pascual, A., et al. (2013). PLoS One. 8(2):e57406; Lobato-Pascual, A., et al. (2013). Eur J Immunol. 43(12):3167-74).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CD368/CLEC4D in Immunohistochemistry applications (Lobato-Pascual, A., et al. (2013). PLoS One. 8(2):e57406).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD368/CLEC4D in Western Blotting applications (Lobato-Pascual, A., et al. (2013). PLoS One. 8(2):e57406; Lobato-Pascual, A., et al. (2013). Eur J Immunol. 43(12):3167-74).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD368/CLEC4D in Flow Cytometry applications (Lobato-Pascual, A., et al. (2013). PLoS One. 8(2):e57406; Lobato-Pascual, A., et al. (2013). Eur J Immunol. 43(12):3167-74).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1