MAB2021Z
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AV1
Synonim(y):
CD51, VitronectinReceptor, MAB2021
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Integrin αV Antibody, extracellular, clone AV1, azide free, culture supernatant, clone AV1, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AV1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blot. Under non-reducing conditions recognizes a band at approximately 165 kDa corresponding to integrin alphaV. Does not recognize the reduced protein.
Function-blocking of integrin alphaV-mediated adhesion to ECM proteins. (1:5-1:20, in HEPES buffer pH 7.4 containing 1mM Mn++ and 1mM Mg++).
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2