MABS1688
Anti-NCoA-2 Antibody, clone 1C6.3
clone 1C6.3, from mouse
Synonim(y):
Nuclear receptor coactivator 2, bHLHe75, Class E basic helix-loop-helix protein 75, hTIF2, NCoA-2, Transcriptional intermediary factor 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C6.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCOA2(10499)
Opis ogólny
Ref.: Voegel, JJ et al. (1998). EMBO J. 17, 507 519.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NCoA-2 in 10 µg of U2OS human osteosarcoma cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1