MABS1341
Anti-N1-Phosphohistidine (1-pHis) Antibody, clone SC50-3
clone SC50-3, from rabbit
Synonim(y):
N1-Phosphohistidine
Wybierz wielkość
2360,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2360,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SC50-3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, E. coli
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (N1-pHis)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: Clone SC50-3 hybridoma culture supernatant was employed for Western blotting analysis of heat-sensitive histidine N1-phosphorylation (1-pHis) of exogenously expressed NM23-H1/NME1 fusion proteins in lysates from transformed E. coli and HEK293 transfectants (Fuhs, S.R., et al. (2015). Cell. 162(1):198-210).
Note: DO NOT HEAT SAMPLES prior to phosphohistidine detection. Histidine phosphorylation is heat and acid labile. To generate negative control for specificity test, an aliquot of sample can be heated at 95ºC for 10-15 minutes to reverse histidine phosphorylation. Alternatively, an aliquot of sample can be incubated under acidified pH at 37ºC for 15 minutes to reduce histidine phosphorylation. Acidify each 100 µL sample with 25 µL of 1 M HCl before the incubation, then neutralize with 25 µL of 1 M NaOH prior to phosphohistidine detection.
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.24 µg/mL of this antibody detected recombinant human NME1 (NM23-H1) with N1-phosphohistidine (1-pHis) in a 5 µg aliquot of autophosphorylation reaction.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1