Merck
MABS1300
Przeciwciało przeciwko syntetazie asparaginy, klon Z5808
clone Z5808, from mouse
Synonim(y):
Asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing], Cell cycle control protein TS11, Glutamine-dependent asparagine synthetase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Z5808, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Z5808, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ASNS(440)
General description
64,37 kDa obliczone.
Syntetaza asparaginy [hydrolizująca glutaminę] (UniProt: P08243; znana również jako EC:6.3.5.4, Cell cycle control protein TS11, Glutamine-dependent asparagine synthetase) jest kodowana przez gen ASNS (znany również jako TS11) (Gene ID: 440) u człowieka. Syntetaza asparaginy katalizuje biosyntezę L-asparaginy z L-asparaginianu w sposób zależny od ATP. Zawiera jedną domenę syntetazy asparaginy i jedną domenę amidotransferazy glutaminy typu 2. Transkrypcja ASNS jest wzmacniana przez niedobór aminokwasów poprzez szlak transdukcji sygnału, który wykrywa dostępność aminokwasów. Mutacje w genie ASNS powodują niedobór syntetazy asparaginy, który charakteryzuje się małogłowiem, znacznie opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, postępującą encefalopatią i aktywnością hiperekpleksyjną. Istnieje duże zainteresowanie rozwojem inhibitorów syntetazy asparaginy w leczeniu białaczek opornych na asparaginazę, a poziomy syntetazy asparaginy zostały uznane za potencjalny biomarker w raku jajnika.
Immunogen
Wirus z syntazą N-asparaginy.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło syntetazę asparaginy w tkankach ludzkich migdałków i macicy.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła syntetazę asparaginy w zastosowaniach immunocytochemicznych (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła syntetazę asparaginy w zastosowaniach Cytometrii Przepływowej (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła syntetazę asparaginy w zastosowaniach ELISA (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła syntetazę asparaginy w zastosowaniach Western Blotting (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
Ten mysi przeciwciało monoklonalne przeciwko syntetazie asparaginy, klon Z5808, nr kat. MABS1300 został przetestowany do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting do wykrywania ludzkiej syntetazy asparaginy.
Biochem/physiol Actions
Klon Z5808 wykrywa syntetazę asparaginy w ludzkim raku piersi, ludzkim migdałku i ludzkiej macicy. Celuje w epitop w obrębie 50 aminokwasów od N-końca.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS z 0,01% azydkiem sodu.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human breast cancer tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected asparagine synthetase in human breast cancer tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)