MABN845
Anti-Neurophysin 2/NP-AVP Antibody, clone PS 41
clone PS 41, from mouse
Synonim(y):
Vasopressin-neurophysin 2-copeptin, AVP-NPII, Arg-vasopressin, Arginine-vasopressin, Neurophysin 2, Neurophysin-I, Copeptin, Neurophysin 2/NP-AVP
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PS 41, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
metody
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Avp(24221)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Neurophysin 2/NP-AVP immunoreactivity in the hypothalamus of developing rats as early as embryonic day (E16) using coronal vibratome sections. (Witnall, M.H., et al.(1985). J Neurosci. 5(1):98-109).
Radioimmunoassay Analysis: Target reactivity of a representative lot was confirmed by RIA using plates coated with purified rat Neurophysin/NP and 125I-labelled secondary antibody (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Electron Microscopy Analysis: A representative lot immunostained granulated neurosecretory vesicles (NSVs) in all axons, Herring bodies, and terminals by EM using rat posterior pituitary LR White sections (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated radiolabelled neurophysin 2, but not neurophysin 1 (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
ELISA Analysis: A representative lot detected neurophysin 2 immunoreactivity in rat neurophysin preparations by non-sandwich ELISA using either 125I-labelled or HRP-conjugated secondary antibody (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Neurophysin 2/NP-AVP in 10 µg of rat pituitary tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1