Merck
MAB4081
Przeciwciało anty-MnSOD, klon MnS-1
clone MnS-1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MnSOD
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MnS-1, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MnS-1, monoclonal
species reactivity
rat, rabbit, human
should not react with
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOD2(6648)
Application
Immunohistochemia na skrawkach kriostatu utrwalonych acetonem: 0,5-10 μg/ml przy użyciu procedury APAAP lub PAP. Przeciwciało reaguje również z zamrożoną tkanką utrwaloną 4% PFA. Typowy blok zawiera 1% suchego mleka beztłuszczowego lub 3% NGS i 0,2-1,5% triton X-100 (wyższy triton jest stosowany tylko na grubych skrawkach); blokowany przez 1-3 godziny w temperaturze pokojowej. Pierwotne przeciwciało jest rozcieńczane tylko w PBS lub TBS bez nadmiaru materiałów blokujących (bez tritonu lub mleka); typowe rozcieńczenie wynosi 1:200-1:1000 z inkubacją do 48 godzin w temperaturze 4 ° C. Przemyć 3x10′ w PBS i wykryć za pomocą DAB. Immunoreaktywne neurony charakteryzują się ciemnobrązowym, drobnoziarnistym odkładaniem w soma i proksymalnych dendrytach.
Immunocytochemia na rozmazach komórkowych: 0,5-10 μg/ml.
Western blot: Przeciwciało MnS1 rozpozna pasmo 25 kDa w warunkach redukujących; jest to monomer białka MnSOD.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-MnSOD, klon MnS-1 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IC, IH do wykrywania MnSOD.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Oxidative Stress
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z MnSOD
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w PBS.
Preparation Note
Przed otwarciem przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do sześciu miesięcy od daty otrzymania. Po otwarciu przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do sześciu miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c