MABN772
Anti-PrP, clone DRM1-60 Antibody
clone DRM1-60, from mouse
Synonim(y):
Major prion protein, PrP, PrP27-30, PrP33-35C, CD230
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DRM1-60, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, porcine, mouse, Syrian hamster
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRNP(5621)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PrP in hamster brain sections tissue with DRM1-31, DRM1-60, and DRM2-118 (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PrP in normal brain extract from multiple spcecies using DRM2-118. DRM1-60, and DRM1-31 lysate (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PrP in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1