MABN349
Anti-Synaptotagmin-12 Antibody (SYT12), clone 1B12.1
clone 1B12.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Synaptotagmin-12, Synaptotagmin XII, SytXII, Synaptotagmin-12 (SYT12)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B12.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYT12(91683)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synaptotagmin-12 (SYT12) in 200 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1