MABN2636
Anti-Arrestin-C Antibody, clone 7G6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7G6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 42.67 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, monkey, bovine
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... arr3> ARR3(102134564)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Arrestin-C in Western Blotting applications (Zhang, H., et al. (2003). Invest Ophthalmol Vis Sci.;44(7):2858-67).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Arrestin-C in Immunohistochemistry applications (Wikler, K.C., et al. (1997). J Comp Neurol.;377(4):500-8; John, S.K., et al. (2000). Mol Vis.;6:204-15; Zhang, H., et al. (2003). Invest Ophthalmol Vis Sci.;44(7):2858-67; O′Brien, J.J., et al. (2012). J Neurosci.;32(13):4675-87).
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Arrestin-C in frozen monkey retina tissues (Courtesy of Prof. Peter MacLeish, Ph.D., photo by Talib Saafir, Ph.D., Morehouse School of Medicine, Atlanta, GA, USA).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Arrestin-C in Immunofluorescence applications (Zhang, H., et al. (2003). Invest Ophthalmol Vis Sci.;44(7):2858-67).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1