MABN2609
Anti-P2X4 receptor Antibody, clone 12-10H
Synonim(y):
P2X purinoceptor 4;P2X4;ATP receptor;Purinergic receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12-10H, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 43.5 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... P2rx4(29659)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in rat cerebral cortex tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:50 dilution of this antibody detected P2X4 in rat cerebral cortex tissue sections.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected P2X4 receptor in ELISA applications (Igawa, T., et al. (2019). Purinergic Signal.15(1):27-35).
Dot Blot: A representative lot detected P2X4 receptor in Dot Blot applications (Igawa, T., et al. (2019). Purinergic Signal. 15(1):27-35).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected P2X4 receptor in Dot Blot applications (Igawa, T., et al. (2019). Purinergic Signal. 15(1):27-35).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2