MABN1846
Anti-Apelin Receptor/APJ, clone 3C3-7 Antibody
clone 3C3-7, from mouse
Synonim(y):
Apelin receptor, Angiotensin receptor-like 1, G-protein coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor HG11
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C3-7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APLNR(187)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Apelin receptor/APJ in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1