Kluczowe dokumenty
MABN1833
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko podjednostce α4 NAChR, klon 369
clone 369, from mouse
Synonim(y):
Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-4, alpha4 nAChR subunit, Cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 4, nAChR alpha4 subunit, Neuronal nicotinic acetylcholine receptor alpha-4 subunit
Wybierz wielkość
100 μG
1680,00 zł
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
369, monoclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, human, rabbit
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRNA4(1137)
Opis ogólny
Podjednostka alfa-4 neuronalnego receptora acetylocholiny (UniProt P43681; znana również jako podjednostka alfa4 nAChR, receptor cholinergiczny, nikotynowy, polipeptyd alfa 4, podjednostka alfa4 nAChR, podjednostka alfa-4 neuronalnego nikotynowego receptora acetylocholiny) jest kodowana przez gen CHRNA4 (znany również jako NACRA4, NACHRA4) (identyfikator genu 1137) u człowieka. Nikotynowe receptory acetylocholiny (ACh) (nAChR) są aktywowane przez acetylocholinę (ACh) i agonistów nikotynowych, takich jak cytyzyna, 1,1-dimetylo-4-fenylopiperazyna i karbachol. Receptory nAChR są pentamerycznymi kanałami kationowymi bramkowanymi ligandami. Obecnie zidentyfikowano 12 neuronalnych i 5 mięśniowych podjednostek nAChR. NAChR mogą występować jako homopentamery pięciu identycznych podjednostek alfa (α7, α8 lub α9), heteropentamery alfa składające się z więcej niż jednego typu podjednostek alfa (α7-α10) lub jako heteropentamery alfa/beta składające się z różnych kombinacji podjednostek alfa (α2-α6) i beta (β2-β4). Heteromeryczne typy alfa/beta wykazują wysokie powinowactwo do ligandów, ale są niewrażliwe na α-bungarotoksynę (αBgt), podczas gdy homomeryczne i heteromeryczne pentamery alfa wykazują niższe powinowactwo do agonistów, ale wysoką wrażliwość na αBgt. NAChR α4β2 (dwie podjednostki α4 i trzy podjednostki β2) i α7 (pięć podjednostek α7) są dominującymi nAChR w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) u ssaków. Podjednostka alfa-4 jest początkowo wytwarzana z peptydem sygnałowym (a.a. 1-28), którego usunięcie daje dojrzałe 627-aminokwasowe białko błonowe z dużą domeną zewnątrzkomórkową (a.a. 29-242), czterema segmentami transbłonowymi (a.a. 243-267, 275-293, 309-330, 601-619) i dużą pętlą cytoplazmatyczną (a.a. 331-600) między trzecią i czwartą domeną transbłonową.
Immunogen
Rekombinowana ludzka podjednostka nAChR α4.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło podjednostkę nAChR α4 w tkance ludzkiego jelita cienkiego.
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła lokalizację immunoreaktywności podjednostki nAChR α4 w zamrożonych skrawkach siatkówki małpy metodą immunohistochemii fluorescencyjnej (Liu, J., et al. (2009). Invest. Ophthalmol. Vis .Sci. 50(3):1408-1415).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła lokalizację immunoreaktywności podjednostki nAChR α4 w różnych obszarach pnia mózgu królika poprzez fluorescencyjne barwienie immunohistochemiczne swobodnie pływających skrawków (Centeno, M.L., et al. (2004). Brain Res. 1012(1-2):1-12).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła wzrost neuronów nAChR α4-dodatnich w obszarach noradrenergicznych pnia mózgu A1, A2 i A6 samic królików 1 godzinę po kryciu przez fluorescencyjne barwienie immunohistochemiczne swobodnie pływających skrawków. Liczba neuronów nAChR α4-dodatnich spadła do poziomu podstawowego 2 godziny po kryciu (Centeno, M.L., et al. (2004). Brain Res. 1012(1-2):1-12).
Anti-nAChR α4 Subunit Antibody, clone 369 to przeciwciało przeciwko podjednostce nAChR α4 do stosowania w immunohistochemii (parafina), immunofluorescencji.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human cerebellum tissue.
Immunohistochemistry Analysis: An 1:50 dilution of this antibody detected nAChR α4 Subunit in human cerebellum tissue.
Opis wartości docelowych
67,16 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia Sheng Hu et al.
Cells, 13(1) (2024-01-11)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway is a powerful regulator of cell proliferation, growth, synapse maintenance and cell fate. While intensely studied for its role in cancer, the role of mTOR signaling is just beginning to be uncovered