Kluczowe dokumenty
MABN118
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Limk1, klon 6C3.1| MABN118
clone 6C3.1, from mouse
Synonim(y):
LIM domain kinase 1, LIMK-1, Lim kinase 1
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6C3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIMK1(3984)
Opis ogólny
Kinaza LIM 1 (LIMK1) jest kinazą białkową, która odgrywa ważną rolę w funkcjach komórkowych, takich jak ruchliwość komórek i dynamika aktyny stożka wzrostu. LIMK1 zawiera jedną domenę PDZ i dwie domeny LIM, które pośredniczą w interakcjach między białkami. Ulega on szerokiej ekspresji w dorosłym i płodowym układzie nerwowym, przy czym najwyższe poziomy występują w korze mózgowej. Mutacje w LIMK1 są związane z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego i mięśniowo-szkieletowego.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu Limk1.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Limk1 w ludzkim wzgórzu i ludzkiej tkance kory mózgowej.
Wykryj Limk1 za pomocą tego przeciwciała anty-Limk1, klon 6C3.1 zatwierdzony do stosowania w western blotting i IHC.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human cortex tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Limk1 in 10 µg of human cortex tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~72 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1