Wybierz wielkość
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCR5(1234)
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rat | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone HEK/1/85a/7a, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... CCR5(1234) | Gene Information human ... CCR5(1234) | Gene Information human ... CCR5(1234) | Gene Information human ... CCR5(1234) |
General description
Immunogen
Application
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB1889 | 04053252331992 |