Przejdź do
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TA-2, monoclonal
species reactivity
rat
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Itga4(311144)
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information rat ... Itga4(311144) | Gene Information human ... ITGA5(3678) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGAV(3685) |
| clone TA-2, monoclonal | clone mAb16, monoclonal | clone 8E3, monoclonal | clone SNAKA51, monoclonal |
| biological source mouse | biological source rat | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity rat | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
General description
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: A representative lot detected Integrin alpha-4 (CD49d) in Flow Cytometry appications (Schlager, C., et. al. (2016). Nature. 530(7590):349-53).
Analiza agonistów lub inhibitorów: Reprezentatywna partia wykryła integrynę alfa-4 (CD49d) w zastosowaniach agonistycznych lub inhibitorowych (Issekutz, T.B., et. al. (1991). J Immunol. 147(12):4178-84).
Analiza agonisty lub inhibitora: Reprezentatywna partia wykryła integrynę alfa-4 (CD49d) w zastosowaniach agonistycznych lub inhibitorowych (Odoardi, F., et. al. (2012). Nature. 488(7413):675-9).
Analiza agonisty lub inhibitora: Reprezentatywna partia wykryła integrynę alfa-4 (CD49d) w zastosowaniach agonistycznych lub inhibitorowych (Schlager, C., et. al. (2016). Nature. 530(7590):349-53).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła integrynę alfa-4 (CD49d) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Schlager, C., et. al. (2016). Nature. 530(7590):349-53).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Integrin alpha-4 (CD49d) in one million rat splenocytes and lymphocytes.
Other Notes
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c